Learn More
Nitrato amónico de cerio(IV), 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45409
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
16774-21-3
H8CeN8O18
548.22
MFCD00151121
Ceric ammonium nitrate, CAN
16774-21-3
H8CeN8O18
548.22
MFCD00151121
Ceric ammonium nitrate, CAN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) nitrate
Punto de fusión 107.0°C to 108.0°C
Nombre de nota 98.5%
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo o escamas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Índice Merck 15,1991
Información de solubilidad Solubility in water: 1410g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in fat, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.