missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrato amónico de cerio(IV), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Especificaciones
Punto de fusión | 107°C |
Color | Naranja |
pH | 1 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.22g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'