missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15612000
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16774-21-3
MFCD00151121
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16774-21-3
MFCD00151121

ACS Reagent,≥98.5%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Punto de fusión 214°C
Color Orange
pH Acidic
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Ce(NH4)2(NO3)6
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado ACS Reagent
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder/Crystals
Densidad 2.49g/cu.cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'