Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120169
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
16774-21-3
MFCD00151121
16774-21-3
MFCD00151121
ACS Reagent,≥98.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Punto de fusión 214°C
Color Naranja
pH Acidic
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Ce(NH4)2(NO3)6
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder/Crystals
Densidad 2.49g/cu.cm