Learn More
Carbonato de amonio, extra puro, polvo, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072807
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
506-87-6
CH8N2O3
96.09
10890
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid diamine
N.N.OC(O)=O
506-87-6
CH8N2O3
96.09
10890
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid diamine
N.N.OC(O)=O
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
pH 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.