Learn More
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Product Code. 11367067
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11367067 10 g 10g
11357067 1 g 1g
11377067 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11367067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010895.09
 Restricted Item
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10580-03-7
Molecular Formula C4H8N2O9Ti
Molecular Weight (g/mol) 275.98
MDL Number MFCD00149620
InChI Key VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium titanyloxalate
IUPAC Name diammonium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 10 g
Odor Odorless
UN Number UN3288
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 276.01 (Anhydrous)
Percent Purity 99.998%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.