Learn More
Ammonium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
44.35 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Acetate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | CH3CO2NH4 |
Beilstein | 4186741 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.08g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Residuo después del encendido | ≤0.01% (as SO4) |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.