Learn More
Solución de amoníaco, 35 %, para uso electrónico, d=0,88, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072797
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
N.O
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
N.O
pH 12
Color Incolora
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia solution 35%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia