Learn More
Ammonia Solution, 0.5M in Dioxane, Honeywell™
Marca:  Honeywell Fluka 407666-100ML
Detalles adicionales : CAS : 7664-41-7 Peso : 0.10230kg Transport : UN number : 1165 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 100mL
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615440
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Liquid
4.16psi (20°C), 11.73psi (55°C)
1.023g/mL at 25°C
Colorless
0.5M in dioxane
11°C (51.8°F)
Especificaciones
Ammonia solution
Colorless
7664-41-7
0.5M in dioxane
NH3
MFCD00011418
Glass Bottle
11°C (51.8°F)
100mL
Liquid
1.023g/mL at 25°C
17.03g/mol
UN1165
4.16psi (20°C), 11.73psi (55°C)
Videos