Learn More
Ammonia Solution, 0.5M in Dioxane, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonia solution |
Color | Colorless |
Fórmula lineal | NH3 |
Concentración | 0.5M in dioxane |
Número UN | UN1165 |
Densidad | 1.023g/mL at 25°C |
Cantidad | 100 mL |
Temperatura de inflamación | 11°C (51.8°F) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 17.03g/mol |
Envase | Glass Bottle |