Learn More
Amitriptyline EP Impurity D (Amitriptyline USP Related Compound B), Mikromol™
Description
Amitriptyline EP Impurity D (Amitriptyline USP Related Compound B)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol |
| CAS | 1159-03-1 |
| Analyte or Component Names | 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C20 H25 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Imp. D (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Nortriptyline Imp. D (EP), Amitriptyline USP Related Compound B, Amitriptyline USP RC B, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Amitriptyline Related Compound B, Amitriptyline Hydrochloride Impurity D, Nortriptyline Hydrochloride Impurity D, Amitriptyline Impurity D, Nortriptyline Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?