missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido (aminometil)fosfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (Aminomethyl)phosphonic acid |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | >300.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | H2NCH2P(O)(OH)2 |
Cantidad | 250 mg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (Aminomethyl)phosphonic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'