missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido (aminometilo) fosfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045206
33.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1066-51-9
CH6NO3P
111.037
MFCD00008105
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
14017
CHEBI:28812
ácido aminometilfosfónico
C(N)P(=O)(O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1066-51-9
CH6NO3P
111.037
MFCD00008105
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
14017
CHEBI:28812
ácido aminometilfosfónico
C(N)P(=O)(O)O

(Aminomethyl)phosphonic acid is used in the preparation of (acetylamino-methyl)-phosphonic acid by reacting with acetic anhydride. Further, it is used in the development of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido (aminometil)fosfonico se utiliza en la preparación de ácido (acetilamino-metil)-fosfónico cuando reacciona con el anhídrido acético. Además, se emplea en el desarrollo de columnas de cromatografía de afinidad de metales inmovilizados basadas en monolito de sílice híbrido orgánico-inorgánico.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (Aminomethyl)phosphonic acid
Punto de fusión ∽290°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1701219
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.04
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'