Learn More
Nitrato de aminoguanidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57295
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
10308-82-4
CH7N5O3
137.10
MFCD00013174
PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
165859
2-aminoguanidina; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
10308-82-4
CH7N5O3
137.10
MFCD00013174
PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
165859
2-aminoguanidina; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine nitrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 145°C to 147°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NNHC(=NH)NH2·HNO3
Cantidad 5 g
Beilstein 03,117
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoguanidine nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.