Learn More
Nitrato de aminoguanidina, 98 %, contiene ca. 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045697
24.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10308-82-4
CH7N5O3
137.10
MFCD00013174
PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
165859
2-aminoguanidina; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10308-82-4
CH7N5O3
137.10
MFCD00013174
PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
165859
2-aminoguanidina; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Aminoguanidine nitrate is used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de aminoguanidina se utiliza como materia prima farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes fuertes, materiales orgánicos y polvos metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine nitrate
Punto de fusión 138°C to 142°C
Notas del porcentaje del ensayo contiene ≈10 % de agua
Cantidad 25 g
Número UN UN1479
Beilstein 3916056
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Porcentaje de pureza 98%