Learn More
Aminoacetaldehído dimetil acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56113
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
22483-09-6
MFCD00008135
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
89728
2,2-dimetoxietanamina
COC(CN)OC
22483-09-6
MFCD00008135
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
89728
2,2-dimetoxietanamina
COC(CN)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 135°C to 139°C (95.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11NO2
Fórmula lineal H2NCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 25 g
Beilstein 04, II, 758
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Peso molecular (g/mol) 105.14
Viscosidad 0.15 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.