Learn More
Sal de disulfato de amikacina
Catalog Number p-7077534
56.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
39831-55-5
C22H47N5O21S2
781.75
MFCD00167475,MFCD00167475
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
134129615
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S3, S4, S,5S)-5-amino-2-[(2S,3S4, S5, S6)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3S4,S5S,6S)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxy-3-hidroxiciclohexil]-2-hidroxibutanomida; ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
39831-55-5
C22H47N5O21S2
781.75
MFCD00167475,MFCD00167475
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
134129615
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S3, S4, S,5S)-5-amino-2-[(2S,3S4, S5, S6)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3S4,S5S,6S)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxy-3-hidroxiciclohexil]-2-hidroxibutanomida; ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amikacin disulfate salt
Punto de fusión 220.0°C to 230.0°C
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Pérdida por secado 13% max. (110°C, 3 h, 5 mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: ca 50g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 781.76