Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Incubator
Intervalo de temperatura: Ambiente a 40 °C; humedad relativa (HR): >80 % a 37 °C; iluminación: Sin iluminación
Marca: EVOS™ AMC1000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para su uso con el sistema de fluorescencia invertido digital EVOS FL Auto (n.º de referencia. 12-463-377). La incubadora microbiológica incorporada es una cámara ambiental integrada que permite un control preciso de la temperatura, la humedad y tres gases para la adquisición de imágenes en lapsos temporales de células vivas, tanto en condiciones fisiológicas como no fisiológicas.
El sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Auto aúna la sencillez de toda la línea EVOS en una plataforma automatizada de adquisición de imágenes capaz de obtener imágenes en lapsos temporales, área de barrido, cosido en mosaico y recuento celular automatizado con el simple toque de un monitor; todo a un precio asequible para cualquier laboratorio. Los ajustes ambientales y los parámetros de adquisición de imágenes se integran perfectamente en la interfaz del sistema, creando un sistema de adquisición de imágenes invertido de alto rendimiento con una excelente flexibilidad, facilidad de uso y rendimiento óptico para experimentos de adquisición de imágenes en lapsos temporales muy exigentes.
Estufa microbiológica incorporada que le permite:
- Definir de forma intuitiva los parámetros de adquisición de imágenes y ambientales
- Mantener fácilmente las condiciones fisiológicas o no fisiológicas con un control preciso
- Elegir entre una amplia gama de soportes de recipientes
- Ahorrar espacio en el laboratorio con un tamaño reducido y un diseño elegante
- Cree imágenes en lapsos temporales de cada pocillo de una placa de 96 pocillos de forma simultánea
- Adquiera imágenes en lapsos temporales en un único plano o pilas z
- Enfoque automático en cada canal y punto de datos
- Se incluyen metadatos y marcas de tiempo con cada fotograma de la imagen de películas con lapsos temporales
- Recipientes compatibles: Placas multipocillo, placas de 35 mm, placas Petri de 60 mm, matraces T-25
- Intervalo de temperatura: Ambiente hasta 40 °C
- Intervalo de CO2: Del 0 al 20 %
- Intervalo de O2: 0 % a ambiente
- Intervalo de humedad: >80 % de humedad relativa a 37 °C
- Dimensiones: 25 x 19 x 3,7 cm (cámara de entorno); 37 x 16 x 20 cm (unidad de control)
- Peso: 1,5 kg (cámara de entorno); 10 kg (unidad de control)
Especificaciones
Incubadora incorporada | |
EVOS FL Auto 2 (AMAFD2000), EVOS M5000 (AMF5000) | |
La unidad incluye: • Cámara climática Stagetop • Unidad de control • Placa de platina maestra (también disponible como placa maestra incorporada EVOS, n.º de referencia AMEPVH035) • Soporte de recipientes para placas multipocillo (también disponible como soporte de recipientes incorporado EVOS, placas multipocillo, n.º de referencia AMEPVH028) • Protector de retenedor de tapa • Cable con conector de 6 pines • Cable USB, A a B de 6 pies • Manguera calefactada con control de temperatura, 180/6 (cm, pies) (también disponible como manguera de incubadora microbiológica incorporada EVOS, n.º de referencia AMEP4728) • Línea de gas, 1/8’ de DI, 1/4’ de ED (también disponible como línea de gas e incubadora microbiológica EVOS, n.º de referencia AMEP4732) • Adaptador de línea de gas de encaje a presión (3 ea) • Llave de boca abierta de cabeza estándar • Destornilla |
|
< 80 % a 37 °C | |
Unidad de control (Al x An x P): 37 x 16 x 20 cm (15 x 6,3 x 7,9 in), Cámara climática (Al x An x P): 25 x 19 x 3,7 cm (9,7 x 7,6 x 1,5 in) | |
1 unidad |
EVOS™ | |
Portaobjetos de cámara, matraces T-25, portaobjetos de microscopio, placas multipocillo, placas Petri | |
Sin iluminación | |
Ambiente hasta 40 °C | |
Unidad de control: 10 kg (22 lb), cámara climática: 1,5 kg (3,3 lb) |