Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, One 35 mm Petri Dish
Marca: EVOS™ AMEPVH029
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para su uso con el sistema de fluorescencia invertido automático digital EVOS FL (n.º N.º de cat. 12-463-377).
Soportes de recipientes incorporados
- Se pueden alojar una gran variedad de matraces, placas y platos
- Maximice la elección de recipientes de cultivo celular al realizar experimentos de adquisición imágenes en lapsos temporales con el sistema de adquisición de imágenes automático EVOS FL equipado con la incubadora microbiológica incorporada
- Permite un ajuste perfecto de las placas de micropocillos o matraces / placas de cultivo celular a la placa maestra de la incubadora microbiológica incorporada para una mayor precisión en la alineación de las muestras
- Con un ajuste cómodo y seguro, pero fácilmente conmutados, estos soportes de recipientes hacen que la adquisición de imágenes en lapso de tiempo sea cómoda y sencilla
Especificaciones
Accesorio, soporte de recipientes | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
1 unidad |
EVOS™ | |
Admite una placa de Petri de 35 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.