Learn More
Invitrogen™ Water-Saturated Phenol, pH 6.6
Alternativa segura y lista para su uso a la preparación de soluciones de fenol cristalino
Marca: Invitrogen™ AM9712
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
El fenol saturado de agua Ambion se suministra premezclado y a pH 6,6 (pH 7,9 ±0,2, con tampón incluido). El fenol saturado de agua se utiliza en procedimientos de extracción de ARN y ADN. La preparación de fenol para su uso en aplicaciones de biología molecular es un procedimiento laborioso y, a menudo, peligroso debido a su carácter tóxico y corrosivo. Los fenoles saturados, de calidad contrastada y premezclados Ambion están listos para su uso, por lo que evitan problemas de manipulación y ofrecen una alternativa más cómoda, segura y sencilla para la preparación de soluciones a partir de fenol cristalino.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, purificación de ADN plasmídico, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Fenoles | |
Frasco | |
Ambion™ | |
400 mL | |
Líquido |
Almacenar entre 4 °C y – 20 °C. | |
pH 6,6 | |
Grado de biología molecular | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.