Learn More
Invitrogen™ Reactivo de ARN de plantas PureLink™
Aislamiento total de ARN a partir de tejidos vegetales
Marca: Invitrogen™ 12322012
Detalles adicionales : CAS : 60-24-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : II
Includes: Se suministra como una solución lista para usar.
Descripción
El reactivo de ARN de plantas es una solución de un solo componente optimizada para el aislamiento de altas cantidades de ARN total de alta calidad a partir de una gran variedad de tejidos vegetales, sobre todo los ricos en polifenoles (por ejemplo, hojas de coníferas) o almidón (por ejemplo, tubérculo de patata o semillas).
Mayor calidad y pureza del ARN de plantas El reactivo de ARN de plantas está optimizado para sufrir menos contaminación por el ADN de las muestras, ser el doble de eficaz que el reactivo TRIzol y presentar un protocolo de extracción de ARN simplificado para minimizar el tiempo y la mano de obra. El resultado final es un ARN de alta producción y pureza (determinada por A260/A280 y los análisis en gel) de diversas fuentes de material vegetal.
Funciona con cantidades de material de partida que van desde el miligramo al gramo El reactivo de ARN de plantas proporciona una mayor flexibilidad en cuanto al tamaño de la muestra y los formatos de procesamiento, y se puede utilizar tanto para la aislamientos de ARN total a pequeña escala (hasta 0,1 g de tejido vegetal) como para aislamientos a gran escala (0,1–5 g de tejido vegetal). La cantidad que se ofrece (100 ml) es suficiente para 200 reacciones cuando se utilizan 100mg de tejido o para 4 reacciones cuando se utilizan 5 g de tejido.
- Aislar ARN de alta calidad de materiales vegetales complejos
- Para aislamientos de ARN a pequeña y gran escala
- Menos recursos utilizados, menos peligros y menos residuos
El ARN aislado es perfecto para diversas aplicaciones y productos:
- Kits de construcción de bibliotecas de ADNc
- PCR en tiempo real (qPCR)
- Kits y reactivos Northern blotting
- Kit de selección de poli(A), reactivos y ensayos de control de ARNasa
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células vegetales
Especificaciones
El reactivo de ARN de plantas PureLink™ se suministra como una solución lista para su uso. Almacenar a +4°C. | |
1 h | |
ARN total | |
Transcriptasa inversa PCR (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc, ensayos de protección de nucleasas, técnica Northern | |
1 | |
Hasta 1 g de tejido, hasta 1 × 10^7 de células |
Extracción orgánica | |
Muestras vegetales | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
200 preparaciones | |
Ampliable | |
ARN total |
Seguridad y manipulación
- PureLink Plant RNA Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Mercaptoethanol, SODIUM AZIDE, lgepal
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.