Learn More
Invitrogen™ Agua sin nucleasas (no tratada con DEPC)
El agua sin nucleasas (no tratada con DEPC) ha sido desionizada, filtrada en el frasco final y esterilizada en autoclave.
Marca:  Invitrogen™ AM9930
78.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.10500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429224
  • 118.00€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El agua sin nucleasas (no tratada con DEPC) ha sido desionizada, filtrada en el frasco final y esterilizada en autoclave.
  • Está lista para usarse y no requiere ninguna preparación, mezcla ni esterilización en autoclave.
  • Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
  • Dado que esta agua no está tratada con DEPC, es recomendable para aplicaciones en las que el DEPC residual pueda ser perjudicial (por ejemplo, la microinyección de ovocitos). 
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Sin ADNasa, calidad de biología molecular, sin ARNasa
No tratado con DEPC
Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Ambion™
Frasco(s)
1 x 500 ml
Temperatura ambiente