Learn More
Invitrogen™ NucAway™ Spin Columns
Para la eliminación rápida de nucleótidos y sales no incorporados de las sondas después de las reacciones de síntesis de la sonda
Marca:  Invitrogen™ AM10070
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 10279144
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las columnas de centrifugación de Invitrogen™ NucAway™ se utilizan para la eliminación rápida de nucleótidos y sales no incorporados de las sondas después de las reacciones de síntesis de la sonda. Se proporcionan 30 columnas.
  • Eliminación rápida y eficaz de nucleótidos y sales no incorporados después de la síntesis de la sonda
  • Sin ARNasa ni ADNasa
  • Sustituye los métodos de purificación que requieren más tiempo. Para utilizarlas, simplemente rehidrate la columna, centrifugue para eliminar el líquido intersticial, añada la sonda a la parte superior de la columna y centrifugue de nuevo para eluir la sonda.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Con filtro
Columna de centrifugación
Columnas de centrifugación de NucAway™
Temperatura ambiente
Ambion™, NucAway™, NucAway
Eliminación de nucleótidos y sales no incorporados después de la síntesis de la sonda
Compatibilidad universal
Conserve los tubos a temperatura ambiente.