Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Kit
Una alternativa a los sistemas basados en formaldehído para el análisis northern y utiliza una solución de carga de glioxal/DMSO para la desnaturalización de muestras
Marca: Invitrogen™ AM1946
Detalles adicionales : Peso : 4.28000kg
Includes:
ARN de control positivo, ratón pTRI-GAPDH, ratón DECAtemplate §-actina, colorante de carga de formaldehído, tampón ULTRAhyb, tampón de gel desnaturalizante 10X y tampón de desplazamiento de gel 10X MOPS, Agarose-LE, tampón de transferencia, solución de lavado de baja restricción nro. 1, solución de lavado de alta restricción nro. 2 y agua libre de nucleasas RnasaZap™
Descripción
- El uso de glioxal/DMSO en lugar de formaldehído para la preparación de muestras evita la necesidad de verter y ejecutar geles en una campana extractora y elimina los problemas de seguridad asociados con el uso del formaldehído
- Los geles de glioxal pueden prepararse en el banco de laboratorio: ;sin reactivos nocivos
- Mayor sensibilidad de hasta 100 veces sobre los protocolos de hibridación estándar
- Reduzca la hibridación a dos horas para muchos mensajes
- El kit completo contiene tampón de hibridación ULTRAhyb™ y gel y reactivos de lavado para 10-20 geles
- Compatible con sondas de ARN, ADN u oligonucleótidos etiquetadas isotópicamente o no isotópicamente
- Se proporcionan suficientes reactivos para procesar una membrana de 1000 cm2
- Las muestras de ARN desnaturalizadas con glioxal pueden mostrar bandas más nítidas en los northern blots en comparación con las muestras desnaturalizadas y analizadas en presencia de formaldehído
- El procedimiento optimizado de NorthernMax-Gly es más cómodo y rápido que el protocolo estándar de gel glioxal: Se utiliza un solo reactivo para la desnaturalización y carga de muestras, se ha reducido el tiempo de incubación para la desnaturalización de muestras y no se requiere la recirculación del tampón durante la electroforesis
- La relación de volumen de la solución de desnaturalización glioxal con la muestra de ARN es inferior a la de muchos protocolos, por lo que la precipitación de la muestra antes de la carga del gel no suele ser necesaria
- También se proporcionan una muestra de ARN y una plantilla para la síntesis de sonda como controles para cada kit
- Compatible con geles que contienen glioxal
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
•El ARN de control positivo, pTRI-GAPDH Mouse, DECAtemplate §-actin-Mouse y el colorante de carga de glioxal deben almacenarse a -20 °C. • El tampón ULTRAhyb™ y el tampón de desplazamiento de preparación⁄ de gel 10X deben almacenarse a 4 °C. • Agarose-LE™, el tampón de transferencia, la solución de lavado de baja restricción #1, la solución de lavado de alta restricción #2 y la ARNasaZap™ deben almacenarse a temperatura ambiente. • El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
|
Reactivos para análisis Northern | |
Geles que contienen glioxal | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.