Learn More
Invitrogen™ LeukoLOCK™ Fractionation & Stabilization Kit with Manual
ARN a partir de micromuestras
Marca: Invitrogen™ AM1933M
Detalles adicionales : Peso : 0.54080kg
Descripción
El kit de estabilización y fraccionamiento Ambion™ LeukoLOCK es uno de los dos kits que componen el sistema de aislamiento de ARN total (patente pendiente), un método innovador para el fraccionamiento celular de sangre completa y estabilización y extracción de ARN total de la población de leucocitos. El kit incluye reactivos suficientes para 20 reacciones. El sistema LeukoLOCK (n.º de referencia AM1923) está optimizado para su uso con sangre humana. La sangre es un almacén de información celular; sin embargo, la presencia de ARNm de globina en el ARN preparado a partir de sangre completa puede interferir con las aplicaciones de perfiles de expresión posteriores. El sistema LeukoLOCK emplea tecnología de eliminación de leucocitos basada en filtros para aislar leucocitos de sangre completa y la solución Ambion RNAlater™ para estabilizar las células en el filtro. Al excluir los glóbulos rojos, el ARN purificado a partir de leucocitos capturados no tiene ARNm de globina, lo que mejora la utilidad de la muestra para el perfilado de expresión y otras aplicaciones.
Kit de estabilización y fraccionamiento LeukoLOCK
Una muestra de 9–10 ml de sangre anticoagulada se pasa a través de un filtro LeukoLOCK, que captura la población total de leucocitos y elimina los glóbulos rojos (incluidos los reticulocitos), las plaquetas y el plasma. Después de enjuagarse con solución salina tamponada con fosfato, el filtro se enjuaga con la solución RNAlater para estabilizar el ARN en los leucocitos capturados (consulte el esquema del protocolo). El ARN puede aislarse inmediatamente o las células estabilizadas pueden mantenerse durante varios días a temperatura ambiente o durante periodos más largos a – 20 °C o – 80 °C.
Productos accesorios:
El kit de estabilización y fraccionamiento LeukoLOCK está diseñado para su uso con el kit de aislamiento de ARN total LeukoLOCK (n.º de referencia AM1934). Estos kits se ofrecen por separado para acomodar la recogida de muestras de sangre en una ubicación y el procesamiento de muestras en una ubicación diferente, pero pueden adquirirse juntos como el sistema de aislamiento de ARN total LeukoLOCK (n.º de referencia AM1923).
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de sangre
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
1X | |
Columna de filtro de vacío, partícula magnética | |
Células (leucocitos) | |
Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, Northern Blot | |
> 1 ml de muestras de sangre (a gran escala) | |
Kit con manual | |
20 µg |
La solución de ARNlater™, tapones con septum de caucho, conectores deslizantes blancos, puntas de transferencia, filtros LeukoLOCK™ y solución de elución deben almacenarse a temperatura ambiente. 1X PBS puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Sangre | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Solución de ARNlater, tapones con septum de caucho, conectores deslizantes blancos, puntas de transferencia, filtros LeukoLOCK, solución de elución, PBS 1x, manual | |
Ambion™, LeukoLOCK™ | |
ARN total |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.