Learn More
Invitrogen™ DECAprime™ II DNA Labeling Kit
Técnicamente superior a los métodos existentes
536.00€ - 1244.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de etiquetado de ADN |
---|---|
Método de detección | Radioactiva |
Contenido y almacenamiento | Exo: Klenow, solución de decámeros (10), tampón de reacción menos dATP (5), tampón de reacción menos dCTP (5), DECAtemplate™ GAPDH-M y 0,5 M EDTA deben almacenarse a –20 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
Tipo de producto final | Sondas (ADN etiquetado) |
Etiqueta o tinte | 32P (fósforo-32) |
Includes: Exo– Klenow, 10X Decamer Solution, 5X Reaction Buffer minus dATP, 5X Reaction Buffer minus dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M, 0.5 M EDTA, nuclease-free water.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10407304
|
Invitrogen™
AM1456 |
100 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10391555
|
Invitrogen™
AM1455 |
30 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El kit Ambion sirve para el etiquetado de ADN por medio de un método de cebado aleatorio, que tiene mejoras técnicas en comparación con los métodos existentes, incluyendo el uso de decámeros Klenow y aleatorios de alta pureza, sin exonucleasa, para producir sondas de más de 109 cpm/μg en reacciones de 10 min. El kit incluye suficientes reactivos para 30 reacciones.
No intercambie la actividad específica por el rendimiento
Existe un equilibrio entre el rendimiento de la sonda y la actividad específica de la sonda cuando se utiliza el método de cebado aleatorio para el etiquetado del ADN. Tanto limitar el nucleótido como la masa de la plantilla afectan el rendimiento de la sonda. Hasta que el nucleótido etiquetado se limite, cuanto mayor sea la cantidad de plantilla de ADN utilizada, mayor será el rendimiento de la sonda. Sin embargo, una vez que el nucleótido etiquetado se limite, la plantilla adicional solo dará como resultado una actividad específica más baja, ya que la plantilla sin etiquetar compite con la sonda etiquetada para la diana.
Máxima producción de sondas de alta actividad específica
El kit de etiquetado de ADN DECAprime™ II produce sondas con máxima actividad específica incluso cuando la plantilla de ADN es impura o la cantidad es desconocida o muy baja. Los datos muestran que las cantidades bajas de plantillas requieren largos tiempos de incubación para alcanzar la actividad específica máxima. En estas condiciones, los tiempos de reacción prolongados aumentarán tanto el rendimiento como la actividad específica de la sonda.
Productos accesorios:
™ Las columnas de centrifugación NucAway (N.º cat. AM10070) se recomiendan para la purificación de sondas.
- Rápido, tiempo de reacción de 10 minutos
- La eliminación de la actividad exonucleasa de Klenow maximiza la actividad específica
- La cinética de etiquetado mejorada maximiza la producción
- Flexible: tanto el tapón -dATP como el -dCTP se suministran con cada kit
- Los decámeros producen una mayor estabilidad de la plantilla de primer
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, Northern blot, blot y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, oligosíntesis y síntesis de etiquetado de ácidos nucleicos, Southern blot
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Kit de etiquetado de ADN | |
Exo: Klenow, solución de decámeros (10), tampón de reacción menos dATP (5), tampón de reacción menos dCTP (5), DECAtemplate™ GAPDH-M y 0,5 M EDTA deben almacenarse a –20 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
|
32P (fósforo-32) | |
ADN (general) | |
Hielo seco | |
Ambion™, DECAprime™ |
Radioactiva | |
Sondas (ADN etiquetado) | |
No | |
Etiquetado directo | |
Kit |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.