Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 10 μL size (compatible with Pipetman™ pipettors)
Descripción
Includes
Diez gradillas que contienen 8 x 12 puntas cada una
- Las puntas están libres de ARNasa y ADNasa y son ideales para manipular ARN, aplicaciones de PCR y para trabajar con radioisótopos o sustancias químicas tóxicas
- Compatible con pipetas Pipetman™
- Cada lote de puntas se somete a pruebas rigurosas para comprobar la contaminación por ARNasa y para certificar que están libres de nucleasas
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, PCR, PCR y PCR en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARN transcriptoma, aislamiento de ARNm, aislamiento de microARN
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Formato | Racl |
| Estilo de punta | Punta de barrera |
| Cantidad | 10 racks |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman |
| Línea de productos | Invitrogen |