Learn More
Invitrogen™ RNase-free Tips, 200 μL size
Descripción
Compatible con Eppendorf™, Finnpipette, Oxford Benchmate™, Pipetman™, Proline™, Rainin, Socorex y otras marcas de pipetas.
- Las puntas están libres de ARNasa y ADNasa y son ideales para manipular ARN, aplicaciones de PCR y para trabajar con radioisótopos o sustancias químicas tóxicas
- Cada lote de puntas se somete a pruebas rigurosas para comprobar la contaminación por ARNasa y para certificar que están libres de nucleasas.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, PCR, PCR y PCR en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARN transcriptoma, aislamiento de ARNm, aislamiento de microARN
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Compatibilidad universal |
| Cantidad | 10 racks |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Mostrar más |