Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlyst™ A-21, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2885566
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9049-93-8
MFCD00145842
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9049-93-8
MFCD00145842
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ A-21
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (free base):> 1.30 eq/L
Capacidad de retención de agua (free base): 52.0 to 62.0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Color Marrón
Índice Merck 10, 381
Cantidad 250 g