Learn More
Amberlite™ XAD 1180 ion-exchange resin, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 299151000
Detalles adicionales : CAS : 9003-69-4 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003400
Cantidad Precio
1 33.90€ / 100 g
10 31.55€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 3
9003-69-4
130.19
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
66666
C=CC1=CC=CC=C1C=C
C10H10
MFCD00145830
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
1,2-bis(etenil)benceno
Especificaciones
Amberlite™ XAD 1180
9003-69-4
Frasco de plástico
MFCD00145830
Blanco a amarillo
100g
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis(etenil)benceno
66666
moisture holding capacity: 61.0 to 67.0%
Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0%
C10H10
14, 382
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
298°C
C=CC1=CC=CC=C1C=C
130.19
Gránulos
Videos
SDS Documentos
Certificados