Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ IRN-78, forma OH, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089377
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
11128-95-3
MFCD00145822
11128-95-3
MFCD00145822
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin
Forma física Solución
Nombre de nota Ion-exchange Resin, OH-form
Envase Frasco de plástico
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1