Learn More
Partículas ámbar Amberlite™ IRN-78, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15447015
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
11128-95-3
Styrene-DVB
MFCD00145822
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
11128-95-3
Styrene-DVB
MFCD00145822
Strongly basic anion exchange resin
Amberlite™ IRN-78 is widely employed in removing radioactive anions for example 131 Iodine and 133 Iodine from waste systems. It also removes the traces of chloride contamination from reactor coolant systems and controls the boron level in the primary system. At higher pH conditions, it is used to remove anionic impurities from secondary streams in the presence of ammonia, morpholine or other amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRN-78
Forma física Partículas ámbar
Color Ámbar
Cantidad 2 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Grado Aplicaciones nucleares