Learn More
Amberlite™ IRA-400(Cl), ion exchange resin, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 017246.A3
Detalles adicionales : CAS : 9002-24-8 Peso : 2.00000kg
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313337
  • 291.00€ / 2 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
9002-24-8
Styrene-DVB; Strongly basic gel type resin
MFCD00132708
Especificación
Amberlite IRA-400, ion exchange resin
Styrene-DVB; Strongly basic gel type resin
2kg
9002-24-8
MFCD00132708