Learn More
Amberlite™ FPC3500(H), ion exchange resin, Thermo Scientific™
47.12€ - 126.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15442547
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
045903.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15452547
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
045903.A1
1 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Suitable for the neutralization of strong bases, the recovery of metallic ions, and the isolation and concentration of antibiotics, basic amino acids, enzymes, and peptides