Learn More
Alfa Aesar™ Amberlite™ FPC3500(H), ion exchange resin
Marca:  Alfa Aesar™ 045903.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452547
  • 124.00€ / 1 Kg
En stock 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suitable for the neutralization of strong bases, the recovery of metallic ions, and the isolation and concentration of antibiotics, basic amino acids, enzymes, and peptides
Especificación
Especificación
Amberlite™ FPC3500 (H) ion exchange resin
1.2g/mL
White
MFCD08460528
14,832
1kg