Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco, cuello ancho, ámbar, conforme a USP <660> y USP <671> (transmisión espectral)
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Descripción
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ ámbar y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un amplio cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello más ancho es más práctico para manejar polvos. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. El vidrio de color ámbar garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco.
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa según la Farmacopea estadounidense (USP) y la Farmacopea europea (EP)
- El color ámbar solo se aplica en el exterior, lo que garantiza que las superficies internas mantengas las propiedades del vidrio de tipo 1 transparente DURAN™ estándar
- Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Todos los componentes son de vidrio y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 70 mm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Descripción | Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles a la luz; transporte y envío de muestras sensibles a la luz; almacenamiento de reactivos y productos químicos y farmacéuticos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |