Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de laboratorio, cuello ancho, con rosca GLS 80™, conforme a USP <660> y USP <671> (transmisión espectral), graduado
Frascos de vidrio para laboratorio, multifuncionales, de cuello ancho y con protección UV.
Marca: DWK Life Sciences 1178430
641.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.10000kg
Descripción
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. La adición de una capa ámbar externa fusionada garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y comparte toda la vida útil del frasco. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ GLS 80™ de boca ancha se suministran completos con tapón azul de polipropileno y anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa. La aplicación externa del color asegura que los componentes internos tienen las propiedades del cristal DURAN™ estándares
- Fácil acceso al contenido de la botella gracias al ancho diámetro del cuello del frasco
- Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos, en menos de un giro
- Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
- Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
- Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en las botellas sin ninguna dificultad
- Estabilidad debido a la gran superficie de la base
- Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
- Estampado cerámico blanco de alta resistencia
Especificaciones
Polypropylene | |
1000 mL | |
Sin tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) | |
10/paq. | |
Esterilizable en autoclave |
101 mm | |
Esterilización en autoclave de reactivos y medios sensibles a la luz; preparación de reactivos y medios sensibles a la luz; recogida de muestras de materiales sensibles a la luz; recipiente de cultivo; almacenamiento de reactivos y medios sensibles a la luz; transporte y envío de reactivos y medios sensibles a la luz; depósito de manipulación de líquidos | |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
GLS 80 |