Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Straight Sided Glass Jars with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16104487
Click to view available options
Capacidad (imperial):
4 oz
8 oz
Capacidad (métrico):
120 ml
240 ml
Amber USP Type III soda-lime glass wide mouth design is great for large solid samples and allow for complete removal of contents. Ideal for soil sampling and environmental applications
Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento. Boca ancha para facilitar el llenado
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Tipo de tapón Tapón
Diámetro (métrico) 73 mm
Altura (métrico) 89 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Capacidad (métrico) 240 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 67 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 61 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 92 mm
Material Vidrio
Cantidad 12
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 70-400
Certificaciones/conformidad El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido.
Closure Included
Boca Ancho
Forma Forma redonda