Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
143.06 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
500 ml
950 ml
Cantidad:
12
24
36
60
84
180
Descripción
- Incorporan una abertura ancha, que permite que sean frascos ideales para uso general con sólidos
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, lo que lo convierte en la opción ideal para sólidos sensibles a la luz
- Los packers ámbar son los clásicos frascos de vitaminas y se suelen utilizar para envases farmacéuticos
- Fácil transferencia de contenidos
- Buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue
- Los tapones pueden volver a fundirse después de formarse
- El revestimiento está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Vinilo/pasta |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 45-400 mm |
Diámetro (métrico) | 65 mm |
Altura (métrico) | 119 mm |
Tipo de producto | Frasco para encajadoras de boca ancha |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 41 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 32 mm |