Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (imperial):
0,2 oz
0,27 oz
0,5 oz
1 oz
2 oz
4 oz
8,5 oz
17 oz
32 oz
42,3 oz
84,5 oz
Capacidad (métrico):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Descripción
- Boca ancha para transferir fácilmente el contenido.
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, ideal para sólidos sensibles a la luz.
- Forma clásica de frascos de vitaminas, usados a menudo en envases farmacéuticos.
- Se suele utilizar en aplicaciones químicas y ambientales.
- Los tapones cuentan con buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue, pueden volver a fundirse después de formarse.
- El revestimiento del tapón está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón.
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Vinilo/pasta |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 33-400 mm |
Diámetro (métrico) | 44 mm |
Altura (métrico) | 75 mm |
Tipo de producto | Frasco para encajadoras de boca ancha |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |