Learn More
Duran™ Frasco de laboratorio ámbar
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los frascos de laboratorio de color ámbar DURAN™ normalmente se utilizan para almacenamiento y transporte de sustancias sensibles a la luz.
154.00€ - 745.00€
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11760864 Ver productos accesorios Ver documentos Duran™
218065402
1 l 441.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 26
Añadir a la cesta
13137246 Ver productos accesorios Ver documentos Duran™
218066304
2 l 745.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
11639928 Ver documentos Duran™
218066904
3.5 l 154.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-06-2020
Añadir a la cesta
10272181 Ver productos accesorios Ver documentos Duran™
218067309
5 l 208.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 32
Añadir a la cesta
10442961 Ver productos accesorios Ver documentos Duran™
218068605
10 l 307.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-06-2020
Añadir a la cesta
10161881 Ver documentos Duran™
218068802
15 l 347.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-06-2020
Añadir a la cesta
10232231 Ver productos accesorios Ver documentos Duran™
218069104
20 l 545.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Escala fácil de leer y campo de etiquetado grande 
  • Protección de UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda
  • Aplicación de color solo en la superficie exterior
  • Fabricado con vidrio de borosilicato