Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para ácidos, ámbar, con tapón NS, hombro cónico, capuchón de vidrio intercambiable
Catalog Number 15271669
Click to view available options
Diámetro (métrico):
48 mm
55 mm
66 mm
Frasco para ácidos DURAN™ de vidrio ámbar.
Fabricado en vidrio ámbar DURAN™ resistente a productos químicos. Con tapón estándar de tipo «pennyhead» y capuchón esmerilado adicional. Esto proporciona un mejor sellado y protección contra los vapores ácidos. El vidrio ámbar proporciona protección contra la luz ultravioleta.
  • Protección contra los rayos UV debido a la coloración ámbar
  • Además del tapón esmerilado DURAN™, se incluye un capuchón esmerilado DURAN™ que proporciona protección contra los vapores de ácidos
  • Con tapón esmerilado estándar de tipo «pennyhead»
  • Hombros cónicos
  • Capuchón de vidrio intercambiable
Diámetro (métrico) 55 mm
Para utilizar con (equipo) For 250 mL bottle
Descripción Capuchón para frasco de 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de reactivos fotosensibles