Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para ácidos, ámbar, con tapón NS, hombro cónico, capuchón de vidrio intercambiable
Click to view available options
Diámetro (métrico):
48 mm
55 mm
66 mm
Descripción
Fabricado en vidrio ámbar DURAN™ resistente a productos químicos. Con tapón estándar de tipo «pennyhead» y capuchón esmerilado adicional. Esto proporciona un mejor sellado y protección contra los vapores ácidos. El vidrio ámbar proporciona protección contra la luz ultravioleta.
- Protección contra los rayos UV debido a la coloración ámbar
- Además del tapón esmerilado DURAN™, se incluye un capuchón esmerilado DURAN™ que proporciona protección contra los vapores de ácidos
- Con tapón esmerilado estándar de tipo «pennyhead»
- Hombros cónicos
- Capuchón de vidrio intercambiable
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 48 mm |
Para utilizar con (equipo) | For 100 mL bottle |
Descripción | Capuchón para frasco de 100 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos fotosensibles |