Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para ácidos, ámbar, con tapón NS, hombro cónico, capuchón de vidrio intercambiable
Catalog Number 15291669
Click to view available options
Diámetro (métrico):
48 mm
55 mm
66 mm
Frasco para ácidos DURAN™ de vidrio ámbar.
Fabricado en vidrio ámbar DURAN™ resistente a productos químicos. Con tapón estándar de tipo «pennyhead» y capuchón esmerilado adicional. Esto proporciona un mejor sellado y protección contra los vapores ácidos. El vidrio ámbar proporciona protección contra la luz ultravioleta.
  • Protección contra los rayos UV debido a la coloración ámbar
  • Además del tapón esmerilado DURAN™, se incluye un capuchón esmerilado DURAN™ que proporciona protección contra los vapores de ácidos
  • Con tapón esmerilado estándar de tipo «pennyhead»
  • Hombros cónicos
  • Capuchón de vidrio intercambiable
Diámetro (métrico) 66 mm
Para utilizar con (equipo) For 500 mL bottle
Descripción Capuchón para frasco de 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dosificación de ácidos; Almacenamiento de reactivos fotosensibles