Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16184497
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Cantidad:
12
24
48
60
108
160
288
Amber Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with black phenolic caps attached to maintain cleanliness
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston color ámbar es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en paquetes prácticos con tapones fenólicos negros para mantener la limpieza
  • Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
  • Los tapones fenólicos negros forman un sellado muy hermético y ofrecen una buena barrera química
  • Los revestimientos se moldean alrededor de las áreas de sellado del acabado a medida que se enrosca el tapón, eliminando prácticamente todas las fugas, la evaporación, la contaminación, y formando una unión y adhesión
  • Ideal para todo, desde líquidos y jabones hasta macroinvertebrados.
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Altura con tapón (métrico) 97 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 288
Color del tapón Negra
Acabado del cuello 20-400
Closure Included
Boca Estrecha