Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Cantidad:
12
24
48
60
108
160
288
Descripción
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston color ámbar es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en paquetes prácticos con tapones fenólicos negros para mantener la limpieza
- Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
- Los tapones fenólicos negros forman un sellado muy hermético y ofrecen una buena barrera química
- Los revestimientos se moldean alrededor de las áreas de sellado del acabado a medida que se enrosca el tapón, eliminando prácticamente todas las fugas, la evaporación, la contaminación, y formando una unión y adhesión
- Ideal para todo, desde líquidos y jabones hasta macroinvertebrados.
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
Material del cierre | Fenólico |
Tamaño del tapón | 28-400 mm |
Tipo de tapón | Tapón |
Diámetro (métrico) | 75 mm |
Altura (métrico) | 168 mm |
Tipo de producto | Frasco redondo Boston |
Capacidad (métrico) | 480 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Ámbar |