Learn More
Duran™ Amber Borosilicate Glass Acid Bottles
Marca:  Duran™ 212753667
Detalles adicionales : Peso : 4.34000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15251679
  • 1030.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
19-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
250 mL
Amber
Standard Ground, Pennyhead Stopper, Conical Shoulders, Interchangeable Glass Cap
10Pack
Up to 121°C
180mm
USP Standard
Provides an improved seal and protection against acid vapors
Glass
Acid Bottle
75mm
Interchangeable Cap