Learn More
Emma Safety Footwear Amazone XXD Safety Shoes
A safe, well protected shoe with a sturdy steel toe. The Amazone's XXD's 'sticky grip' nitrile rubber, Vibram designed sole is highly resistant to extreme temperatures and corrosive chemicals.
Marca: Emma Safety Footwear MM33603647
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Nobuck engrasado
- Suela resistente al calor
- Tiras reflectantes 3M™
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
47 |
Cordones | |
Amazone XXD | |
Nobuck engrasado | |
Acero |