Learn More
Emma Safety Footwear Amazone XXD Safety Shoes
A safe, well protected shoe with a sturdy steel toe. The Amazone's XXD's 'sticky grip' nitrile rubber, Vibram designed sole is highly resistant to extreme temperatures and corrosive chemicals.
Marca:  Emma Safety Footwear MM33603644
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15905160
  • 146.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Nobuck engrasado
  • Suela resistente al calor
  • Tiras reflectantes 3M™
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Negro
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
44
Cordones
Amazone XXD
Nobuck engrasado
Acero