Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Amazone XD
Además de ser un zapato extremadamente seguro, Amazone también ofrece a su usuario una comodidad excepcional. La puntera de acero protege frente a los objetos que caen, mientras que la suela Easy Twist proporciona un agarre firme.
Marca: Emma Safety Footwear MM33356645
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Tiras reflectantes 3M™
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Amazone XD | |
Nobuck engrasado | |
45 |